missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acalisib, MedChemExpress

Código de producto. 16485268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485268 10 mg 10 miligramos
16491477 50 mg 50 miligramos
16485936 100 mg 100 miligramos
16447987 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485268

Marca: Medchem Express HY12644

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.

Acalisib is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with an IC50 of 12.7 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acalisib
CAS 870281-34-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16FN7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo GS-9820 CAL-120
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (311.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=NC5=C1C=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 401.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.4
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.