missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACADSB Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18562743 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18562743 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18562743

Marca: Novus Biologicals NBP299387MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACADSB Polyclonal antibody specifically detects ACADSB in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Especie del huésped Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.