missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACADSB Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18131300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18131300 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18131300 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298594AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACADSB Polyclonal specifically detects ACADSB in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACADSB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 2-MEBCAD, 2-methylbutyryl-coenzyme A dehydrogenase, ACAD7,2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, acyl-CoA dehydrogenase, short/branched chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, short/branched chain, EC 1.3.99,2-methyl branched chain acyl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99.-, SBCADshort/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ACADSB fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 36
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.