missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACADS Antibody (OTI1D2), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026882 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026882

Marca: Novus Biologicals NBP270061PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACADS Monoclonal antibody specifically detects ACADS in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACADS
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D2
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen ACAD3, acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, Butyryl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99, EC 1.3.99.2, mitochondrial short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, SCADshort-chain acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial, unsaturated acyl-CoA reductase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 34-260 of human ACADS (NP_000008) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 35
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.