Learn More
Abnova™ ACADL (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16181161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16181161 10 μg 10 microgramos
16191161 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16181161
Marca: Abnova™ H00000033P01.10ug
Human ACADL full-length ORF ( AAH39063, 1 a.a. - 430 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAARLLRGSLRVLGGHRAPRQLPAARCSHSGGEERLETPSAKKLTDIGIRRIFSPEHDIFRKSVRKFFQEEVIPHHSEWEKAGEVSREVWEKAGKQGLLGVNIAEHLGGIGGDLYSAAIVWEEQAYSNCSGPGFSIHSGIVMSYITNHGSEEQIKHFIPQMTAGKCIGAIAMTEPGAGSDLQGIKTNAKKDGSDWILNGSKVFISNGSLSDVVIVVAVTNHEAPSPAHGISLFLVENGMKGFIKGRKLHKMGLKAQDTAELFFEDIRLPASALLGEENKGFYYIMKELPQERLLIADVAISASEFMFEETRNYVKQRKAFGKTVAHLQTVQHKLAELKTHICVTRAFVDNCLQLHEAKRLDSATACMAKYWASELQNSVAYDCVQLHGGWGYMWEYPIAKAYVDARVQPIYGGTNEIMKELIAREIVFDK
Especificaciones
Número de acceso AAH39063
ID de gen (Entrez) 33
Nombre acyl-Coenzyme A dehydrogenase, long chain
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen ACAD4, FLJ94052, LCAD
Símbolo de gen ACADL
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer