missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ACAD11 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30066951 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30066951 25 μg 25 microgramos
30066917 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30066951

Marca: Novus Biologicals™ NBP33089925ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ACAD11 Polyclonal antibody specifically detects ACAD11 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACAD11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1-5 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen ACAD-11, acyl-CoA dehydrogenase family member 11, acyl-CoA dehydrogenase family, member 11, acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 11, EC 1.3.99.-, FLJ12592, MGC150619
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the human ACAD11 protein
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.