Learn More
AC011484.2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18242923 100 μL 100 microlitros
18672127 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18242923
Marca: Novus Biologicals NBP258266
Rabbit Polyclonal Antibody
AC011484.2 Polyclonal specifically detects AC011484.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AC011484.2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen PNMA-like protein 2, paraneoplastic Ma antigen family-like 2
Símbolos de los genes PNMA8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LVTGIPEGLEQADVEAVLQPTLLPLGTFRLRHMKALMNEKAQAALVEFVEDVNHAAIPREI
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57469
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only