missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABT-639, MedChemExpress

Código de producto. p-200102170
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471849 1 mg 1 miligramo
16470328 5 mg 5 miligramos
16437868 10 mg 10 miligramos
16413817 50 mg 50 miligramos
16407686 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471849

Marca: Medchem Express HY19721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.

ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ABT-639
CAS 1235560-28-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClF2N3O3S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC(C(N2C[C@](CCC3)([H])N3CC2)=O)=C(Cl)C=C1F)(NC4=CC=CC=C4F)=O
Peso molecular (g/mol) 455.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.91
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.