Learn More
ABT-639, MedChemExpress
Código de producto. 16471849
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16471849 1 mg 1 miligramo
16470328 5 mg 5 miligramos
16437868 10 mg 10 miligramos
16413817 50 mg 50 miligramos
16407686 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16471849
Marca: Medchem Express HY19721
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
ABT-639 is a novel, peripherally acting, selective T-type Ca2+ channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-639
CAS 1235560-28-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClF2N3O3S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC(C(N2C[C@](CCC3)([H])N3CC2)=O)=C(Cl)C=C1F)(NC4=CC=CC=C4F)=O
Peso molecular (g/mol) 455.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.91
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation