Learn More
Novus Biologicals™ ABpure™ Antibody Purification Kit
Código de producto. 18016894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
1 purificación
3 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 test
3 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
18016894 1 purificación 1 test
18099633 3 purificaciones 3 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18016894 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor 2600005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Novus Biologicals™ ABpure Antibody Purification Kit is used to remove contaminants such as BSA and other proteins, glycine, tris, and azide that interfere in conjugation reactions.
  • Used to purify antibodies from crude samples such as ascites fluid or immune serum
  • Antibody to be purified or cleaned up ideally is in volume of 0.1mL to 0.5mL
  • 20 to 500μg of antibody can be purified in each run
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C
Cantidad 1 Test
Contenido del kit 4 or 12 additional collecting tubes, 1 vial AbPure wash buffer, 1 vial AbPure eution buffer, 1 vial AbPure neutralization buffer, 1 or 3 vials Protein A resin, 1 vial 10X AbPure binding buffer, 1/3 spin cartridge/collecting tube assemblies
Suficiente para 1 purificación
Tipo de producto Antibody Purification Kit
Para uso exclusivo en investigación.