missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ABO, Blood Group B Antigen Monoclonal specifically detects ABO, Blood Group B Antigen in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Aggregation, Agglutination.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABO, Blood Group B Antigen |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Aggregation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HEB-29 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Aggregation |
| N.º de referencia del gen | P16442 |
| Alias de gen | A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO blood group (transferase A, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase;transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferase), ABO glycosyltransferase, B transferase, B(A) alpha-1,3-galactosyltransferase, EC 2.4.1.37, EC 2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, histo-blood group A2 transferase, histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT |
| Símbolos de los genes | ABO |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?