missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABO, Blood Group A Antigen Antibody (VA4-20B), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18743882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18743882 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18743882 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250485DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABO, Blood Group A Antigen Monoclonal antibody specifically detects ABO, Blood Group A Antigen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABO, Blood Group A Antigen
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon VA4-20B
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO blood group (transferase A, alpha 1-3-N-acetylgalactosaminyltransferase, transferase B, alpha 1-3-galactosyltransferase), ABO glycosyltransferase, B transferase, B(A) alpha-1,3-galactosyltransferase, EC 2.4.1.37, EC 2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, histo-blood group A2 transferase, histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partially purified ABO, Blood Group A Antigen
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.