missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Cdh1 (Mouse) ELISA Kit
Sandwich Enzyme Immunoassay for the quantitative measurement of Mouse Cdh1
Especificaciones
Intervalo de calibración | De 156 a 10000 pg/ml |
---|---|
Límite de detección | 15 pg/ml |
Método de detección | Colorimétrico |
Conjugado | Biotina |
reactividad cruzada | Humano, ratón |
Especificaciones
De 156 a 10000 pg/ml | |
Colorimétrico | |
Humano, ratón | |
Cuantificación | |
RUO | |
100 μl |
15 pg/ml | |
Biotina | |
Kit de ELISA de CDH1 (ratón) | |
1 kit | |
Líquido corporal, sobrenadante de cultivo celular, plasma, suero, lisado tisular |