Learn More
ABLIM1 Antibody (2C6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18365667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18365667 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18365667
Marca: Novus Biologicals H00003983M06
Mouse Monoclonal Antibody
ABLIM1 Monoclonal antibody specifically detects ABLIM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ABLIM1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002304
Alias de gen ABLIM, abLIM-1, actin binding LIM protein 1, Actin-binding double zinc finger protein, actin-binding double-zinc-finger protein, actin-binding LIM protein 1, Actin-binding LIM protein family member 1, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIM actin-binding protein 1, LIMAB1MGC1224, LIMATIN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ABLIM1 (NP_002304, 637 a.a. ~ 736 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RYDSPINSASHIPSSKTASLPGYGRNGLHRPVSTDFAQYNSYGDVSGGVRDYQTLPDGHMPAMRMDRGVSMPNMLEPKIFPYEMLMVTNRGRNKILREVD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3983
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ