missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABI1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18722961 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18722961 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18722961 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10059843DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABI1 Polyclonal antibody specifically detects ABI1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Abelson interactor 1, ABI-1, abl interactor 1, Abl-binding protein 4, AblBP4, abl-interactor 1, Abl-interactor protein 1 long, E3B1, eps8 binding protein, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, interactor protein AblBP4, nap1 binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, spectrin SH3 domain binding protein 1, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, SSH3BP, SSH3BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of human abl-interactor 1 using the numbering given in entry NP_005461.2 (GeneID 10006).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.