missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abemaciclib methanesulfonate, MedChemExpress

Código de producto. 16417086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16417086 100 mg 100 miligramos
16481216 200 mg 200 miligramos
16469567 5 mg 5 miligramos
16423077 50 mg 50 miligramos
16431806 500 mg 500 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417086

Marca: Medchem Express HY16297

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Abemaciclib methanesulfonate
CAS 1231930-82-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36F2N8O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY2835219 methanesulfonate
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (207.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (16.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(N1C2=CC(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)=CC(F)=C2N=C1C)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 602.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.