Learn More
Abemaciclib methanesulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16431806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16431806 500 mg 500 miligramos
16481216 200 mg 200 miligramos
16469567 5 mg 5 miligramos
16423077 50 mg 50 miligramos
16417086 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16431806
Marca: Medchem Express HY16297
MedChemExpress Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Abemaciclib methanesulfonate (LY2835219 methanesulfonate) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50s of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abemaciclib methanesulfonate
CAS 1231930-82-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36F2N8O3S
Cantidad 500 mg
Sinónimo LY2835219 methanesulfonate
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (207.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (16.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(N1C2=CC(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)=CC(F)=C2N=C1C)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 602.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease