missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCG4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7248551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18379893 25 μg 25 microlitros
18339654 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18379893

Marca: Novus Biologicals NBP31707225UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCG4 Polyclonal antibody specifically detects ABCG4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCG4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4, ATP-binding cassette, subfamily G, member 4, putative ABC transporter, WHITE2ATP-binding cassette sub-family G member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MAEKALEAVGCGLGPGAVAMAVTLEDGAEPPVLTTHLKKVENHITEAQRFSH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64137
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.