missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCG2/CD338 Antibody (5D3) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163108 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163108 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163108

Marca: Novus Biologicals FAB995JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCG2/CD338 Monoclonal antibody specifically detects ABCG2/CD338 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCG2/CD338
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 5D3
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC transporter, ABC15, ABCPMGC102821, ATP-binding cassette sub-family G member 2, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, BCRP1, BCRPMRX, BMDP, Breast cancer resistance protein, CD338, CD338 antigen, CDw338, EST157481, mitoxantrone resistance protein, Mitoxantrone resistance-associated protein, MXRMXR1, placenta specific MDR protein, Placenta-specific ATP-binding cassette transporter
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 3T3 cells transduced with human ABCG2
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Cancer, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.