Learn More
ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno ABCE1
Concentración 600 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30235976
Ver documentos
Proteintech
28548-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150 microlitros
Ahorro 61.00€
14% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30233951
Ver documentos
Proteintech
28548-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20 microlitros
Ahorro 16.00€
11% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The ABCE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ABCE1. This antibody recognizes human antigen. The ABCE1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
ABCE1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
ABC38; OABP; RLI; RNASEL1; RNASELI; RNS4I
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
6059
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.