Learn More
ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235976 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235976 150 μL 150 microlitros
30233951 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235976
Marca: Proteintech 285481AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ABCE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ABCE1. This antibody recognizes human antigen. The ABCE1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ABCE1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ABC38; OABP; RLI; RNASEL1; RNASELI; RNS4I
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 68 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG