missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCE1 Antibody (SR2116), Novus Biologicals™

Código de producto. 18615734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18615734 100 μg 100 microlitros
18659674 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18615734

Marca: Novus Biologicals NBP322133100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ABCE1 Monoclonal antibody specifically detects ABCE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCE1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2116
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen 2'-5'-oligoadenylate-binding protein, ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1, HuHP68, OABP, Ribonuclease 4 inhibitor, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent) inhibitor, RLIABC38, RNase L inhibitor, RNASEL1, RNASELIRNS4IATP-binding cassette sub-family E member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ABCE1 (Uniprot #: P61221)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6059
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.