missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCE1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18200701 0.025 mL 25 microlitros
18775663 - 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18200701 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB400116SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

ABCE1 Polyclonal specifically detects ABCE1 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCE1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:250-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:40, Immunoprecipitation 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P61221
Alias de gen 2'-5'-oligoadenylate-binding protein, ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1, HuHP68, OABP, Ribonuclease 4 inhibitor, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent) inhibitor, RLIABC38, RNase L inhibitor, RNASEL1, RNASELIRNS4IATP-binding cassette sub-family E member 1
Símbolos de los genes ABCE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A fusion protein containing amino acids 1-119 of human ABCE1 [UniProt# P61221]
Peso molecular del antígeno 68 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.