missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCD1 Antibody (OTI2C12), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18110463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18110463 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18110463 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270150B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCD1 Monoclonal specifically detects ABCD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoassay, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C12
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated, Knockdown Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Adrenoleukodystrophy protein, ALDATP-binding cassette sub-family D member 1, ALDPadrenoleukodystrophy, AMNABC42, ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1
Símbolos de los genes ABCD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 508-745 of human ABCD1 (NP_000024) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 215.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.