missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ABCC9 Monoclonal specifically detects ABCC9 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABCC9 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S319A-14 |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | ABC37, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 9, CMD1OATP-binding cassette transporter sub-family C member 9, EC 3.6.3.44, FLJ36852, Sulfonylurea receptor 2, sulfonylurea receptor 2A, SUR2ATP-binding cassette sub-family C member 9 |
| Símbolos de los genes | ABCC9 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?