missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCC5 Antibody (OTI2C8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18151942 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18151942 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18151942

Marca: Novus Biologicals NBP271540

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCC5 Monoclonal specifically detects ABCC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCC5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C8
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen ATP-binding cassette sub-family C member 5, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5, canalicular multispecific organic anion transporter C, EST277145, MOAT-CABC33, MRP5MOATC, multidrug resistance-associated protein 5, Multi-specific organic anion transporter C, pABC11, SMRPDKFZp686C1782
Símbolos de los genes ABCC5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ABCC5(NP_001018881) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 23.5 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación ABC Transporters, Amino Acids Drugs and other small molecules, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10057
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.