Learn More
ABCC11 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18672776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18672776 25 μL 25 microlitros
18137427 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18672776
Marca: Novus Biologicals NBP23819225ul
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ABCC11 Polyclonal specifically detects ABCC11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ABCC11
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96J66
Alias de gen ATP-binding cassette protein C11, ATP-binding cassette transporter MRP8, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 11, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 11, EWWD, MRP8ATP-binding cassette sub-family C member 11, Multidrug resistance-associated protein 8, multi-resistance protein 8, WW
Símbolos de los genes ABCC11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RIGLETEAQFTAVERILQYMKMCVSEAPLHMEGTSCPQGWPQHGEIIFQDYHMKYRDNTPTVLHGINLTIRGHEVVGIV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85320
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG