missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCC11 Antibody (ABCC11/2438), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582039 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582039 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324276DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCC11 Monoclonal antibody specifically detects ABCC11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCC11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ABCC11/2438
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-binding cassette protein C11, ATP-binding cassette transporter MRP8, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 11, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 11, EWWD, MRP8ATP-binding cassette sub-family C member 11, Multidrug resistance-associated protein 8, multi-resistance protein 8, WW
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-600) of human ABCC11 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85320
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.