missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCB5 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18789133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18789133 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18789133 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177687AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCB5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q2M3G0
Alias de gen ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Símbolos de los genes ABCB5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340273
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.