missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA1 Antibody (HJ1), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18000534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18000534 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18000534

Marca: Novus Biologicals NB1002068R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ABCA1 Monoclonal specifically detects ABCA1 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HJ1
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen ABC-1, ABC1ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, CERP, Cholesterol efflux regulatory protein, EC 2.7.7.8, EC 2.8.1.8, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, FLJ14958, HDLDT1, membrane-bound, MGC164864, MGC165011, TGDATP-binding cassette sub-family A member 1
Símbolos de los genes ABCA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 50 kDa N-terminal extracellular loop of mouse ABCA1 [UniProt# P41233]
Peso molecular del antígeno 250 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Astrocyte Markers, Cancer, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Glia Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.