missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18203775 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18203775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB400105AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCA1 Polyclonal specifically detects ABCA1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Equine, Hamster, Mustelid, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Knockout Validated, Knockdown Validated
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ABC-1, ABC1ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, CERP, Cholesterol efflux regulatory protein, EC 2.7.7.8, EC 2.8.1.8, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, FLJ14958, HDLDT1, membrane-bound, MGC164864, MGC165011, TGDATP-binding cassette sub-family A member 1
Símbolos de los genes ABCA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial peptide sequence (within residues 1100-1300) of human ABCA1 [UniProtNo. O95477]. Actual immunogen sequence is proprietary information.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación ABC Transporters, Astrocyte Markers, Cancer, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Glia Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Equine, Hamster, Mustelid, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.