Descripción
ABC2 Polyclonal antibody specifically detects ABC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABC2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | ABC2, Amplified in breast cancer gene 2 protein, chromosome 17 open reading frame 71, FLJ10587, protein SMG8, Protein smg-8 homolog, SMG8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ABC2 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |