missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ABAT Monoclonal antibody specifically detects ABAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABAT |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S08-9E3 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human ABAT (Uniprot # P80404) |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?