missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ABAT Monoclonal antibody specifically detects ABAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABAT |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S08-9E3 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human ABAT (Uniprot # P80404) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?