Learn More
ABAT Antibody (5B6), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043330 50 μL 50 microlitros
30043723 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30043330
Marca: Novus Biologicals NBP32653750ul
Rabbit Monoclonal Antibody
ABAT Monoclonal antibody specifically detects ABAT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ABAT
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5B6
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human ABAT [UniProt P80404]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG