Learn More
Cytiva Columnas Ab SpinTrap™
Código de producto. 11703329 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
11703329 50 x 100 μl paquete de 50
1 options
Código de producto. 11703329 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28408347
Se utiliza para la purificación a pequeña escala de IgG. Cytiva Life Sciences™ Ab SpinTrap™ Las columnas proporcionan una plataforma rápida y conveniente.
No es necesaria la filtración o centrifugación de diferentes muestras de crudo para la purificación de anticuerpos.
  • Proteína G de alto rendimiento Sepharose™ en columnas de centrifugación preempaquetadas
  • Une > 1 mg de IgG humana/columna
  • No es necesario filtrar ni centrifugar muestras de crudo diferentes para purificación de anticuerpos
  • Protocolos clásicos y de entrecruzamiento para el enriquecimiento de proteínas (inmunoprecipitación)
  • Condiciones de elución formateadas para análisis de LC-MS y electroforesis
  • Capacidad de unión > 1 mg IgG/columna (determinada con IgG policlonal humana)
  • Estable en todos los tampones de uso común dentro de la purificación de anticuerpos
  • Contiene cilindro de polipropileno y fritas de polietileno
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Volumen del lecho: 100 μL
  • Volumen de muestra pequeño: 600 μL
  • Estabilidad de pH a corto plazo (2h): 2–9
  • 600 μ l de muestra de suero sin diluir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 100 ml
Capacidad de unión > 1 mg de IgG/columna
Capacidad (métrico) 600 μl
Descripción Las columnas de Ab SpinTrap son columnas de centrifugaciónpreempaquetadas de un solo uso para la purificación rápida de anticuerpos monoclonales y policlonales a partir de sobrenadantes de suero y cultivo celular. Diseñado para la purificación a pequeña e
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4 a 8 °C, etanol al 20 %
Cantidad 50 x 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Tipo Columna de centrifugación
Volumen de muestra 600 μl
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ab spintrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.