Learn More
Cytiva Kit del tampón Ab
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 SET
Descripción
Includes
Tampón de unión (10X solución madre) 50 ml; tampón de elución (10X solución madre), 15 ml; tampón de neutralización, 25 ml
- Elimina la preparación de tampones que requiere mucho tiempo
- Protocolos optimizados para columnas Ab SpinTrap™ Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap y HiTrap™ prerellenadas con medios de proteína A o proteína G
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Kit del tampón Ab |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la unión, el lavado, la elución de IgG de acuerdo con los protocolos recomendados y la purificación de IgG monoclonal y policlonal utilizando proteína A o proteína G inmovilizada. |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas AB SpinTrap™, proteína A HP SpinTrap, proteína G HP SpinTrap™ y HiTrap™ |
| Cantidad | Unidad |
| Incluye | 50 ml de tampón de unión (10X solución madre) 15 ml; tampón de elución (10X solución madre), 25 ml; tampón de neutralización |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, trometamol
- UNKNOWN ACUTE-39.8% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.