Descripción
AASS Polyclonal specifically detects AASS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AASS |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9UDR5 |
| Alias de gen | aminoadipate-semialdehyde synthase, aminoadipic semialdehyde synthase, LKR/SDH, LKRSDH, LORSDH, lysine-2-oxoglutarate reductase, mitochondrial |
| Símbolos de los genes | AASS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only