missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AASS Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18664271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18664271 0.02 mL 0.02 ml
18619930 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18664271

Marca: Novus Biologicals NBP2920930.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AASS Polyclonal antibody specifically detects AASS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AASS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen aminoadipate-semialdehyde synthase, aminoadipic semialdehyde synthase, LKR/SDH, LKRSDH, LORSDH, lysine-2-oxoglutarate reductase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-400 of human AASS (NP_005754.2). MHIGMAHNYRNSSQAVQAVRDAGYEISLGLMPKSIGPLTFVFTGTGNVSKGAQAIFNELPCEYVEPHELKEVSQTGDLRKVYGTVLSRHHHLVRKTDAVYDPAEYDKHPERYISRFNTDIAPYTTCLINGIYWEQNTPRLLTRQDAQSLLAPGKFSPAGVEGCPALPHKLVAICDISADTGGSIEFMTECTTIEHPFCMYDADQHIIHDSVEGSGILMCSI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10157
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.