Learn More
AASS Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062024 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18664271 0.02 mL 0.02 ml
18619930 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18664271
Marca: Novus Biologicals NBP2920930.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
AASS Polyclonal antibody specifically detects AASS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AASS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen aminoadipate-semialdehyde synthase, aminoadipic semialdehyde synthase, LKR/SDH, LKRSDH, LORSDH, lysine-2-oxoglutarate reductase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-400 of human AASS (NP_005754.2). MHIGMAHNYRNSSQAVQAVRDAGYEISLGLMPKSIGPLTFVFTGTGNVSKGAQAIFNELPCEYVEPHELKEVSQTGDLRKVYGTVLSRHHHLVRKTDAVYDPAEYDKHPERYISRFNTDIAPYTTCLINGIYWEQNTPRLLTRQDAQSLLAPGKFSPAGVEGCPALPHKLVAICDISADTGGSIEFMTECTTIEHPFCMYDADQHIIHDSVEGSGILMCSI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10157
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG