Learn More
AADAC Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18631042 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18631042 0.02 mL 0.02 ml
18691082 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18631042
Marca: Novus Biologicals NBP2926980.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
AADAC Polyclonal antibody specifically detects AADAC in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno AADAC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen arylacetamide deacetylase, arylacetamide deacetylase (esterase), CES5A1, DACEC 3.1.1.3, EC 3.1.1, EC 3.1.1.79
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-399 of human AADAC (NP_001077.2). KKVLAKYGVNPERIGISGDSAGGNLAAAVTQQLLDDPDVKIKLKIQSLIYPALQPLDVDLPSYQENSNFLFLSKSLMVRFWSEYFTTDRSLEKAMLSRQHVPVESSHLFKFVNWSSLLPERFIKGHVYNNPNYGSSELAKKYPGFLDVRAAPLLADDNKLRGLPLTYVITCQYDLLRDDGLMYVTRLRNTGVQVTHNHVEDGFHGAFSFLGLKISHRLINQYIEWLKENL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG