Learn More
AADAC Antibody (2E8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18369967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18369967 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18369967 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000013M01
Mouse Monoclonal Antibody
AADAC Monoclonal antibody specifically detects AADAC in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AADAC
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_001077
Alias de gen arylacetamide deacetylase, arylacetamide deacetylase (esterase), CES5A1, DACEC 3.1.1.3, EC 3.1.1, EC 3.1.1.79
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AADAC (NP_001077, 201 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QLLDDPDVKIKLKIQSLIYPALQPLDVDLPSYQENSNFLFLSKSLMVRFWSEYFTTDRSLEKAMLSRQHVPVESSHLFKFINWSSLLPERFIKGHVYNNP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ