missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A4GNT Antibody (OTI2H9), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18182442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18182442 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18182442 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271905JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

A4GNT Monoclonal specifically detects A4GNT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno A4GNT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H9
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase
Símbolos de los genes A4GNT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 121-340 of human A4GNT (NP_057245) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51146.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.