Learn More
Elma™ Limpiador concentrado A25
Código de producto. 11852681
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11852681 10 L 10 LT
10628015 1 L 1 litro
11842681 2,5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11852681 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 8000087
Proporciona un potente poder de limpieza para instrumental de laboratorio e instrumentos médicos. El limpiador concentrado Elma™ A25 es un potente limpiador alcalino sin espuma para la limpieza de inmersión y salpicaduras.
  • Adecuado para materiales de metal, vidrio, cerámica y plástico
  • No adecuado para aluminio, magnesio, aleaciones de metales ligeros e instrumental de vidrio sensible al álcali
  • Elimina marcas, etiquetas, grasas de juntas de vidrio esmerilado, residuos de alquitrán y resinificados, depósitos de jabón cálcico y evita que se formen redeposiciones, sangre, saliva, tejidos de proteínas, huesos y tejidos, grasas/lubricantes y aceites, residuos de los procesos de pulidos y molienda, huellas y polvo
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador Lab Clean A25
pH 12
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1814
Composición Del 5 al 15 % de surfactantes anfóteros, del 5 a 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos, policarboxilatos
Concentración Unidad ultrasónica del 1 al 2 %, lavavajillas del 0,5 al 1 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres
Volumen (métrico) 10 L
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isotridecanol,ethoxylated, C10 fatty alcohol, ethoxylated, isotridecanol, ethoxylated,potassium-hydr