Learn More
Elma™ Limpiador A10
Descripción
- Adecuado para instrumentos de laboratorio de vidrio, porcelana, material de cerámica, plásticos y metales (compruebe las aleaciones de aluminio, magnesio y metal ligero antes de la aplicación)
- Elimina emulsiones, grasa, polvo, grasa de vidrio, residuos resinificados, marcador, etiquetas, jabones de cal y depósitos de cal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador Lab Clean A10 |
| pH | 11.3 |
| Certificaciones/conformidad | Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1719 |
| Composición | Del 5 al 15 % de surfactantes anfóteros, del 5 a 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos, policarboxilatos |
| Concentración | Unidad ultrasónica del 1 al 2 %, lavavajillas del 0,5 al 1 % |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres |
| Volumen (métrico) | 10 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.