Learn More
Eurofins DiscoverX A-Raf Protein, Active
Código de producto. p-7228359
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 17320854
Marca: Eurofins DiscoverX 14956
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human A-Raf, for use in Kinase Assays
This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
GenBank U01337.1 The recombinant protein contains the amino acid substitution Y301D and Y302D with reference to GenBank U01337.1. These mutations provide constitutive activation of the enzyme.
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 40 mM Tris/HCl pH 8.0, 200 mM NaCl, 0.08 mM EGTA, 0.024% Brij-35, 4 mM glutathione, 20% (v/v) glycerol, 0.8 mM benzamidine, 0.16 mM PMSF, 0.08% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 65 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal GST
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Truncated
Grado de pureza o calidad ≥47%
Expresión A-Raf, active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.