Learn More
A. aeolicus BPL/BioID2 Antibody (SS 3A5-E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18679516 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18679516 0.025 mg 0.03 miligramo
18620349 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18679516 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2599410.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
A. aeolicus BPL/BioID2 Monoclonal antibody specifically detects A. aeolicus BPL/BioID2 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno A. aeolicus BPL/BioID2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SS 3A5-E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST fused to A. aeolicus BPL/BioID2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ