Learn More
A. aeolicus BPL/BioID2 Antibody (SS 3A5-E2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18620349 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18620349 0.1 mg 0.10 miligramo
18679516 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Código de producto. 18620349
Marca: Novus Biologicals NBP259941
Mouse Monoclonal Antibody
A. aeolicus BPL/BioID2 Monoclonal antibody specifically detects A. aeolicus BPL/BioID2 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno A. aeolicus BPL/BioID2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SS 3A5-E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST fused to A. aeolicus BPL/BioID2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epitope Tags
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ