Learn More
A-967079, MedChemExpress
Código de producto. 16482986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16482986 25 mg 25 miligramos
16475156 100 mg 100 miligramos
16474198 10 mg 10 miligramos
16446917 5 mg 5 miligramos
16440547 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16482986
Marca: Medchem Express HY108463
MedChemExpress A-967079 is a selective TRPA1 receptor antagonist with IC50s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and has good penetration into the CNS.
A-967079 is a selective TRPA1 receptor antagonist with IC50s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and has good penetration into the CNS.
Specifications
Nombre del producto químico o material A-967079
CAS 1170613-55-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14FNO
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (482.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(/C(C)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=N\O.[E].[E]
Peso molecular (g/mol) 207.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.24
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation