missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A-966492, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
A-966492 is a novel and potent inhibitor of PARP1 and PARP2 with Ki of 1 nM and 1.5 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A-966492 |
| CAS | 934162-61-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17FN4O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (308.31 mM) |
| SMILES | FC1=CC([C@H]2NCCC2)=CC=C1C3=NC4=C(C(N)=O)C=CC=C4N3 |
| Peso molecular (g/mol) | 324.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido